Tisk…
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 2900 CZK
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06
Bod tání: 153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319051
CAS číslo: 181219-01-2