Tisk…
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110249-1G OR110249-10G OR110249-5G
APOSOR110249-1GEA 2650 CZK
APOSOR110249-1G APOSOR110249-10G APOSOR110249-5G
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02187201
CAS číslo: 127172-22-9