Tisk…
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR110248-5G
APOSOR110248-5GEA 2440 CZK
APOSOR110248-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09759125
CAS číslo: 90322-32-0