Tisk…
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 4240 CZK
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03084758
CAS číslo: 329214-79-1