Tisk…
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Propylbenzimidazole
OR110235-5G OR110235-10G
APOSOR110235-5GEA 3440 CZK
APOSOR110235-5G APOSOR110235-10G
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,2200 g/mol
Bod tání: 150…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087477
CAS číslo: 5465-29-2