Tisk…
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 622 CZK
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194.039 g/mol
Bod tání: 142…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453063
CAS číslo: 269410-08-4