Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110222-1G OR110222-250MG OR110222-500MG OR110222-2.5G
APOSOR110222-1GEA 6720 CZK
APOSOR110222-1G APOSOR110222-250MG APOSOR110222-500MG APOSOR110222-2.5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 231…233 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994697
CAS číslo: 64951-11-7