2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110221-10G
OR110221-1G
OR110221-5G
APOSOR110221-10GEA
12730
CZK
APOSOR110221-10G
APOSOR110221-1G
APOSOR110221-5G
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Vzorec:
C₈H₉N₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03422927 CAS číslo: 869942-83-6 |