Tisk…
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110207-1G OR110207-5G
APOSOR110207-1GEA 1870 CZK
APOSOR110207-1G APOSOR110207-5G
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂S
MW: 300,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505028
CAS číslo: 1216708-87-0