Tisk…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110205-1G OR110205-250MG
APOSOR110205-1GEA 3740 CZK
APOSOR110205-1G APOSOR110205-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Vzorec: C₆H₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00105072
CAS číslo: 166196-73-2