Tisk…
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110200-1G OR110200-5G
APOSOR110200-1GEA 1660 CZK
APOSOR110200-1G APOSOR110200-5G
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₇N₃O₄
MW: 221,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553052
CAS číslo: 406192-63-0