Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1102-1G OR1102-5G
APOSOR1102-1GEA 622 CZK
APOSOR1102-1G APOSOR1102-5G
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂N₅
Bod tání: 247…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053020
CAS číslo: 4022-81-5