Ethyl 3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110199-1G
OR110199-5G
APOSOR110199-1GEA
992
CZK
APOSOR110199-1G
APOSOR110199-5G
Ethyl 3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₈Cl₂N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02186226 CAS číslo: 478040-91-4 |