Tisk…
Ethyl 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110198-1G OR110198-5G
APOSOR110198-1GEA 2900 CZK
APOSOR110198-1G APOSOR110198-5G
Ethyl 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06496148
CAS číslo: 861208-16-4