Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110195-1G
OR110195-5G
APOSOR110195-1GEA
1330
CZK
APOSOR110195-1G
APOSOR110195-5G
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉NO₄S MW: 251,258 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03791163 CAS číslo: 25785-09-5 |