Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110194-1G OR110194-5G
APOSOR110194-1GEA 612 CZK
APOSOR110194-1G APOSOR110194-5G
1-Methyl-1H-pyrazole
1-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Bod varu: 127 °C
Hustota: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144943
CAS číslo: 930-36-9