3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110193-1G
OR110193-5G
APOSOR110193-1GEA
1230
CZK
APOSOR110193-1G
APOSOR110193-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₄BrN₃ Bod tání: 207…209 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659617 CAS číslo: 885950-21-0 |