Tisk…
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110192-5G OR110192-25G
APOSOR110192-5GEA 2530 CZK
APOSOR110192-5G APOSOR110192-25G
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂S
MW: 221,28 g/mol
Bod tání: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661903
CAS číslo: 34761-09-6