Tisk…
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110188-1G OR110188-5G
APOSOR110188-1GEA 4300 CZK
APOSOR110188-1G APOSOR110188-5G
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Vzorec: C₁₁H₁₁ClO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100102
CAS číslo: 1215582-82-3