Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR110187-1G
OR110187-5G
APOSOR110187-1GEA
827
CZK
APOSOR110187-1G
APOSOR110187-5G
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉BrO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100112 CAS číslo: 105191-64-8 |