Tisk…
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11018-1G OR11018-5G
APOSOR11018-1GEA 1620 CZK
APOSOR11018-1G APOSOR11018-5G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O₃
Bod tání: 208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00124778
CAS číslo: 5395-36-8