Tisk…
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110178-1G
APOSOR110178-1GEA 5290 CZK
APOSOR110178-1G
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05256196
CAS číslo: 86467-39-2