Tisk…
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-1H-indazol-6-amine
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 1660 CZK
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781648
CAS číslo: 21413-23-0