Tisk…
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110173-1G OR110173-5G OR110173-25G
APOSOR110173-1GEA 622 CZK
APOSOR110173-1G APOSOR110173-5G APOSOR110173-25G
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456124
CAS číslo: 6850-23-3