Tisk…
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110172-1G OR110172-250MG
APOSOR110172-1GEA 2030 CZK
APOSOR110172-1G APOSOR110172-250MG
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Vzorec: C₉H₇NO₃
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042246
CAS číslo: 1086378-35-9