Tisk…
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 6420 CZK
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04125031
CAS číslo: 153810-37-8