Tisk…
Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110167-1G OR110167-5G
APOSOR110167-1GEA 0 CZK
APOSOR110167-1G APOSOR110167-5G
Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115547
CAS číslo: 58677-05-7