Tisk…
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110165-5G OR110165-25G
APOSOR110165-5GEA 622 CZK
APOSOR110165-5G APOSOR110165-25G
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234606
CAS číslo: 18595-16-9