Tisk…
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110146-10G OR110146-1G OR110146-5G
APOSOR110146-10GEA 0 CZK
APOSOR110146-10G APOSOR110146-1G APOSOR110146-5G
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085164
CAS číslo: 23351-07-7