Tisk…
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoisonicotinohydrazide, 2-Amino-isonicotinic acid hydrazide
OR110145-1G OR110145-250MG
APOSOR110145-1GEA 2980 CZK
APOSOR110145-1G APOSOR110145-250MG
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Vzorec: C₆H₈N₄O
MW: 152.1539 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791263
CAS číslo: 58481-01-9