4-Chloro-N-phenylbutyramide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110143-10G
OR110143-1G
OR110143-5G
APOSOR110143-10GEA
0
CZK
APOSOR110143-10G
APOSOR110143-1G
APOSOR110143-5G
4-Chloro-N-phenylbutyramide
4-Chloro-N-phenylbutyramide
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01357318 CAS číslo: 7578-45-2 |