Tisk…
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
OR11014-25G OR11014-5G OR11014-100G
APOSOR11014-25GEA 1330 CZK
APOSOR11014-25G APOSOR11014-5G APOSOR11014-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₃
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093756
CAS číslo: 269409-70-3