Tisk…
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110139-10G OR110139-1G OR110139-5G
APOSOR110139-10GEA 10620 CZK
APOSOR110139-10G APOSOR110139-1G APOSOR110139-5G
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663809
CAS číslo: 886360-96-9