Tisk…
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110132-10G OR110132-1G OR110132-5G
APOSOR110132-10GEA 13030 CZK
APOSOR110132-10G APOSOR110132-1G APOSOR110132-5G
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₇I
MW: 288,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052173
CAS číslo: 5122-20-3