Tisk…
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11013-5G OR11013-25G
APOSOR11013-5GEA 0 CZK
APOSOR11013-5G APOSOR11013-25G
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₃
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093755
CAS číslo: 214360-76-6