Tisk…
(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
OR110126-1G OR110126-250MG OR110126-500MG OR110126-2.5G OR110126-5G
APOSOR110126-1GEA 2900 CZK
APOSOR110126-1G APOSOR110126-250MG APOSOR110126-500MG APOSOR110126-2.5G APOSOR110126-5G
(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211.07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275180
CAS číslo: 882855-96-1