Tisk…
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR11012-1G OR11012-5G
APOSOR11012-1GEA 622 CZK
APOSOR11012-1G APOSOR11012-5G
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₃
Bod varu: 282 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093754
CAS číslo: 269409-97-4