Tisk…
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110118-1G OR110118-250MG
APOSOR110118-1GEA 6220 CZK
APOSOR110118-1G APOSOR110118-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅N₂ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021509
CAS číslo: 138642-97-4