5-Indoleboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR11011-5G
APOSOR11011-5GEA
2240
CZK
APOSOR11011-5G
5-Indoleboronic acid pinacol ester
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₁₈BNO₂ MW: 243,1092 g/mol Bod tání: 114…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03789263 CAS číslo: 269410-24-4 |