Tisk…
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
OR11010-25G
APOSOR11010-25GEA 6190 CZK
APOSOR11010-25G
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,035 g/mol
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453669
CAS číslo: 248924-59-6