4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
OR11009-25G
APOSOR11009-25GEA
1990
CZK
APOSOR11009-25G
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₆BNO₂ MW: 229,09 g/mol Bod tání: 95…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093897 CAS číslo: 171364-82-2 |