Tisk…
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110076-1G OR110076-5G
APOSOR110076-1GEA 7940 CZK
APOSOR110076-1G APOSOR110076-5G
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₈H₁₀Br₂N₂O
MW: 310 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12079183
CAS číslo: 107784-73-6