Tisk…
Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110059-1G OR110059-5G OR110059-250MG
APOSOR110059-1GEA 6850 CZK
APOSOR110059-1G APOSOR110059-5G APOSOR110059-250MG
Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21364589
CAS číslo: 1359656-01-1