Tisk…
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110056-1G OR110056-250MG
APOSOR110056-1GEA 5960 CZK
APOSOR110056-1G APOSOR110056-250MG
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00454352
CAS číslo: 329210-07-3