3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR11005-25G
APOSOR11005-25GEA
2070
CZK
APOSOR11005-25G
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₁₈BNO₂ MW: 219,09 g/mol Bod tání: 90…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03453668 CAS číslo: 210907-84-9 |