Tisk…
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110037-10G OR110037-1G OR110037-5G
APOSOR110037-10GEA 9920 CZK
APOSOR110037-10G APOSOR110037-1G APOSOR110037-5G
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
Vzorec: C₆H₉BrN₂O
MW: 205.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085534
CAS číslo: 94230-83-8