Tisk…
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
OR110036-1G OR110036-5G OR110036-25G
APOSOR110036-1GEA 622 CZK
APOSOR110036-1G APOSOR110036-5G APOSOR110036-25G
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.1885 g/mol
Bod tání: 193…195 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00181810
CAS číslo: 6049-54-3