Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110031-25G
OR110031-5G
APOSOR110031-25GEA
1660
CZK
APOSOR110031-25G
APOSOR110031-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₇H₁₁N₃O₂ Bod tání: 98…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020731 CAS číslo: 16078-71-0 |