Tisk…
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110030-1G OR110030-250MG
APOSOR110030-1GEA 5390 CZK
APOSOR110030-1G APOSOR110030-250MG
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 57238-76-3