Tisk…
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
OR110021-1G OR110021-5G OR110021-10G
APOSOR110021-1GEA 910 CZK
APOSOR110021-1G APOSOR110021-5G APOSOR110021-10G
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₇N₃S
MW: 165,21 g/mol
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051815
CAS číslo: 96799-03-0